Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4368-5G B4368-25G
TCIAB4368-5GEA 74 EUR
TCIAB4368-5G TCIAB4368-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00800351
Número CAS: 56074-20-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %