Print…
1,3-Butadiene ∼13% em hexano
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Buta-1,3-diene
B4358-100ML B4358-500ML
TCIAB4358-100MLEA 41 EUR
TCIAB4358-100ML TCIAB4358-500ML
1,3-Butadiene ∼13% em hexano
1,3-Butadiene
Fórmula: C₄H₆
Peso Molecular: 54.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008659
Número CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01509
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0 to 18.0 w/w%