Print…
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Boc-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, tert-Butyl 4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl Methanesulphonate
B4353-5G B4353-25G
TCIAB4353-5GEA 66 EUR
TCIAB4353-5G TCIAB4353-25G
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₅S
Número MDL : MFCD04116220
Número CAS: 141699-59-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %