Print…
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B4348-1G B4348-5G
TCIAB4348-1GEA 73 EUR
TCIAB4348-1G TCIAB4348-5G
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole
Fórmula: C₁₉H₁₃Br₂N
Número MDL : MFCD00218292
Número CAS: 118599-27-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C