Print…
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate) para pesquisa de quimioluminescência
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: MMT
B4339-100MG B4339-1G
TCIAB4339-100MGEA 46 EUR
TCIAB4339-100MG TCIAB4339-1G
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate) para pesquisa de quimioluminescência
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate)
Fórmula: C₄₆H₃₆N₂O₈
Número CAS: 469865-01-8
Encomendar
Chemiluminescence test (Superoxide radical) to pass test