Print…
trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4337-1G B4337-5G
TCIAB4337-1GEA 38 EUR
TCIAB4337-1G TCIAB4337-5G
trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (por GC)
trans-4-Bromocinnamaldehyde
Fórmula: C₉H₇BrO
Número MDL : MFCD03032509
Número CAS: 49678-04-8
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 85.0 deg-C