Print…
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
B4334-1G B4334-5G
TCIAB4334-1GEA 65 EUR
TCIAB4334-1G TCIAB4334-5G
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Número MDL : MFCD02664469
Número CAS: 16732-65-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %