Print…
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4331-1G B4331-5G
TCIAB4331-1GEA 118 EUR
TCIAB4331-1G TCIAB4331-5G
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367780
Número CAS: 184954-75-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %