Print…
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(tert-Butylaminosulphonyl)thiophene
B4330-1G B4330-5G
TCIAB4330-1GEA 25 EUR
TCIAB4330-1G TCIAB4330-5G
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₃NO₂S₂
Número MDL : MFCD02047252
Número CAS: 100342-30-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C