Print…
6-Bromo-4-quinazolone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4328-5G B4328-25G
TCIAB4328-5GEA 54 EUR
TCIAB4328-5G TCIAB4328-25G
6-Bromo-4-quinazolone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Bromo-4-quinazolone
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Número MDL : MFCD00115131
Número CAS: 32084-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0898695fbfd7871d105e818029b78a90dbbdd564&vid=d55415bd42441979ab4ef70d780e023d62448f45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %