Print…
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2-pyridyl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazinopyridine
B4327-1G B4327-5G
TCIAB4327-1GEA 30 EUR
TCIAB4327-1G TCIAB4327-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Número MDL : MFCD00513424
Número CAS: 77992-44-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 96.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C