Print…
Methyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W509531-1KG W509531-4KG W509531-8KG W509531-SAMPLE
SIALW509531-1KGEA 150 EUR
SIALW509531-1KG SIALW509531-4KG SIALW509531-8KG SIALW509531-SAMPLE
Methyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Methyl palmitate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 417 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29,9 °C
Densidade: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008994
Número CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3