Print…
Boc-L-norvaline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-Nva-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-norvaline, (2S)-2-Aminopentanoic acid, N-BOC protected, N-Boc-L-norvaline
B4320-1G B4320-5G
TCIAB4320-1GEA 20 EUR
TCIAB4320-1G TCIAB4320-5G
Boc-L-norvaline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Boc-L-norvaline
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD00037268
Número CAS: 53308-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7ed7576e4b82f5165dec567f31116b2b0ce341d&vid=5f14b171e219bee9a36ebdd0d870051b8584de38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -17.0 deg (C=1, MeOH)