Print…
Methyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P5177-1G P5177-25G P5177-5G
SIALP5177-1GEA 44.5 EUR
SIALP5177-1G SIALP5177-25G SIALP5177-5G
Methyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Methyl palmitate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 417 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008994
Número CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3