Print…

2,1,3-Benzoselenadiazole ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

B4313-200MG B4313-1G
TCIAB4313-200MGEA 111 EUR
TCIAB4313-200MG TCIAB4313-1G
2,1,3-Benzoselenadiazole ≥98.0% (por GC)
2,1,3-Benzoselenadiazole
Fórmula: C₆H₄N₂Se
Ponto de ebulição: 246°C
Número MDL : MFCD00022886
Número CAS: 273-15-4
EINECS: 205-986-8
UN: 3283
ADR: 6.1,III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR