Print…
2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-iodo-3-picoline
B4312-1G B4312-5G
TCIAB4312-1GEA 44 EUR
TCIAB4312-1G TCIAB4312-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrIN
Peso Molecular: 297.92 g/mol
Número MDL : MFCD09037466
Número CAS: 65550-78-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C