Print…
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4310-5G B4310-25G
TCIAB4310-5GEA 42 EUR
TCIAB4310-5G TCIAB4310-25G
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂BrClN₂O₂
Peso Molecular: 237.44 g/mol
Número MDL : MFCD07368982
Número CAS: 75806-86-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C