Print…
4-tert-Butylphenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
B4307-5G B4307-25G
TCIAB4307-5GEA 41 EUR
TCIAB4307-5G TCIAB4307-25G
4-tert-Butylphenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-tert-Butylphenylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Número MDL : MFCD00082593
Número CAS: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C