Print…
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
B4305-1G B4305-5G
TCIAB4305-1GEA 31 EUR
TCIAB4305-1G TCIAB4305-5G
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Peso Molecular: 251.28 g/mol
Número MDL : MFCD00228182
Número CAS: 33233-67-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %