Print…
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Isophthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B4302-25G B4302-500G
TCIAB4302-25GEA 16 EUR
TCIAB4302-25G TCIAB4302-500G
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate
Fórmula: C₂₄H₃₈O₄
Peso Molecular: 390.56 g/mol
Ponto de ebulição: 211°C
Ponto de Inflamação: 233°C
Número MDL : MFCD00152284
Número CAS: 137-89-3
EINECS: 205-308-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %