Print…
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline
B4301-5G B4301-25G
TCIAB4301-5GEA 45 EUR
TCIAB4301-5G TCIAB4301-25G
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline
Fórmula: C₂₀H₁₆FNO
Número MDL : MFCD00017951
Número CAS: 70627-52-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C