Print…
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-[N-(4-Bromophenyl)anilino]naphthalene, N-(4-Bromophenyl)-N-phenylnaphthalen-1-amine
B4299-200MG B4299-1G
TCIAB4299-200MGEA 45 EUR
TCIAB4299-200MG TCIAB4299-1G
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine
Fórmula: C₂₂H₁₆BrN
Número MDL : MFCD11046471
Número CAS: 138310-84-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 100.0 deg-C