Print…
1,3,5-Benzenetricarbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Tricyanobenzene
B4294-1G B4294-5G
TCIAB4294-1GEA 110 EUR
TCIAB4294-1G TCIAB4294-5G
1,3,5-Benzenetricarbonitrile ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Benzenetricarbonitrile
Fórmula: C₉H₃N₃
Número MDL : MFCD00019746
Número CAS: 10365-94-3
EINECS: 233-806-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %