Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
B4291-5G B4291-25G
TCIAB4291-5GEA 19 EUR
TCIAB4291-5G TCIAB4291-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de ebulição: 82°C
Número MDL : MFCD00037313
Número CAS: 57294-38-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C