Print…
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4288-5G B4288-1G
TCIAB4288-5GEA 86 EUR
TCIAB4288-5G TCIAB4288-1G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₄INO₂
Número MDL : MFCD09752821
Número CAS: 254454-54-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %