Print…
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-DL-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-alanine, Boc-DL-Ala-OH
B4282-5G B4282-25G
TCIAB4282-5GEA 17 EUR
TCIAB4282-5G TCIAB4282-25G
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00063124
Número CAS: 3744-87-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C