Print…
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
B4277-1ML B4277-5ML
TCIAB4277-1MLEA 88 EUR
TCIAB4277-1ML TCIAB4277-5ML
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
N-Boc-N-methylethylenediamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 79°C
Número MDL : MFCD01317789
Número CAS: 121492-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %