Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B4275-5G B4275-25G
TCIAB4275-5GEA 49 EUR
TCIAB4275-5G TCIAB4275-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Ponto de ebulição: 166°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037798
Número CAS: 6404-29-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %