Print…
Methyl palmitate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
76159-1G 76159-5G
76159-1GEA 55.4 EUR
76159-1G 76159-5G
Methyl palmitate, Supelco®
Methyl palmitate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 417 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29,9 °C
Densidade: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008994
Número CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&vid=aa6330e4046171e0dcd7616969ad0cdf4e0ec81d&prid=web&clid=SAPDAM