Print…
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-(9-Fluorenylidene)bis(1,2-epoxy-3-phenoxypropane), 2,2'-((((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(methylene))bis(oxirane)
B4269-5G B4269-25G
TCIAB4269-5GEA 30 EUR
TCIAB4269-5G TCIAB4269-25G
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene
Fórmula: C₃₁H₂₆O₄
Peso Molecular: 462.55 g/mol
Número MDL : MFCD02171148
Número CAS: 47758-37-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C