Print…
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
B4260-5G B4260-25G
TCIAB4260-5GEA 83 EUR
TCIAB4260-5G TCIAB4260-25G
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₇H₆O₇
Número MDL : MFCD00005923
Número CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C