Print…
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
B4255-50MG B4255-250MG
TCIAB4255-50MGEA 136 EUR
TCIAB4255-50MG TCIAB4255-250MG
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0% (por GC)
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00075177
Número CAS: 36145-03-6
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C