Print…
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: OXD-7, 1,3-Bis(5-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzene, 1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzene
B4252-200MG B4252-1G
TCIAB4252-200MGEA 44 EUR
TCIAB4252-200MG TCIAB4252-1G
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene ≥97.0% (por HPLC)
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene
Fórmula: C₃₀H₃₀N₄O₂
Número MDL : MFCD03093214
Número CAS: 138372-67-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.20 to 12.10 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C