Print…
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B4245-1G B4245-5G
TCIAB4245-1GEA 35 EUR
TCIAB4245-1G TCIAB4245-5G
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Bromo-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002599
Número CAS: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %