Print…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4243-5G B4243-25G
TCIAB4243-5GEA 34 EUR
TCIAB4243-5G TCIAB4243-25G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClI
Ponto de ebulição: 111°C
Ponto de Fusão: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00672944
Número CAS: 31928-44-6
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %