Print…
Methyl palmitate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43546.0100 8.43546.0500
8.43546.0100EA 56.3 EUR
8.43546.0100 8.43546.0500
Methyl palmitate para síntese, Sigma-Aldrich®
Methyl palmitate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Peso Molecular: 270.46 g/mol
Ponto de ebulição: 417
Ponto de Fusão: 29.9
Densidade: 0.8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008994
Número CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 30 °C
Molar Mass 270.46 g/mol
Boiling Point 415 - 418 °C (996 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C