Print…
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene ≥99.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
B4221-1G B4221-5G
TCIAB4221-1GEA 81 EUR
TCIAB4221-1G TCIAB4221-5G
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene ≥99.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Fórmula: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Peso Molecular: 430.57 g/mol
Número MDL : MFCD00005774
Número CAS: 7128-64-5
EINECS: 230-426-4
Merck Index: 14,01014
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C