Print…
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
B4207-1G B4207-5G
TCIAB4207-1GEA 22 EUR
TCIAB4207-1G TCIAB4207-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃BrF₆
Peso Molecular: 293.01 g/mol
Ponto de ebulição: 51°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00074904
Número CAS: 327-75-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %