Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4206-1G B4206-5G
TCIAB4206-1GEA 94 EUR
TCIAB4206-1G TCIAB4206-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₄F₆O
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00083535
Número CAS: 59664-42-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %