Print…
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
B4199-1G B4199-5G
TCIAB4199-1GEA 45 EUR
TCIAB4199-1G TCIAB4199-5G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso Molecular: 201.27 g/mol
Número MDL : MFCD04115306
Número CAS: 143900-43-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=5,MeOH)