Print…
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4191-1G B4191-5G
TCIAB4191-1GEA 32 EUR
TCIAB4191-1G TCIAB4191-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Número MDL : MFCD06797227
Número CAS: 42860-02-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C