Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4190-1G B4190-5G
TCIAB4190-1GEA 26 EUR
TCIAB4190-1G TCIAB4190-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Número MDL : MFCD00190127
Número CAS: 191602-54-7
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %