O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B4178-5G
B4178-1G
TCIAB4178-5GEA
155
EUR
TCIAB4178-5G
TCIAB4178-1G
O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (por análise titulométrica)
O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea
Fórmula:
C₁₁H₂₄N₂O Ponto de ebulição: 61°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD06657672 Número CAS: 71432-55-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |