Print…
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: cis-Hexahydro-m-xylylenediamine, cis-1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane
B4176-1G B4176-5G
TCIAB4176-1GEA 158 EUR
TCIAB4176-1G TCIAB4176-5G
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
cis-1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.25 g/mol
Ponto de ebulição: 72°C
Número CAS: 10340-00-8
UN: 2735
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %