Print…
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
B4166-5G B4166-1G
TCIAB4166-5GEA 321 EUR
TCIAB4166-5G TCIAB4166-1G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Fórmula: C₂₄H₃₂B₂O₄
Ponto de Fusão: 262°C
Número MDL : MFCD08669545
Número CAS: 207611-87-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %