Print…
1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
B4164-1G B4164-5G
TCIAB4164-1GEA 38 EUR
TCIAB4164-1G TCIAB4164-5G
1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (por GC)
1-Boc-4-iodopiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₈INO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115041
Número CAS: 301673-14-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C