Print…
4-Bromobenzamidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
B4161-1G B4161-5G
TCIAB4161-1GEA 25 EUR
TCIAB4161-1G TCIAB4161-5G
4-Bromobenzamidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Bromobenzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈BrClN₂
Número MDL : MFCD00464967
Número CAS: 55368-42-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %