Print…
2,6-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester
B4158-1G B4158-5G
TCIAB4158-1GEA 142 EUR
TCIAB4158-1G TCIAB4158-5G
2,6-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥97.0% (por GC)
2,6-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Fórmula: C₂₂H₂₈B₂O₄S₂
Peso Molecular: 442.20 g/mol
Número CAS: 861398-06-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c63a7c0ba3279a0831f6ed0533859a2fa42ec46b&vid=c63a7c0ba3279a0831f6ed0533859a2fa42ec46b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %