Print…
3-Bromobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromobenzoic hydrazide
B4148-1G B4148-5G
TCIAB4148-1GEA 20 EUR
TCIAB4148-1G TCIAB4148-5G
3-Bromobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Número MDL : MFCD00007600
Número CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C