Print…
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4146-1G B4146-5G
TCIAB4146-1GEA 44 EUR
TCIAB4146-1G TCIAB4146-5G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₃
Número MDL : MFCD00463687
Número CAS: 5551-12-2
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C